Merck
901725
Sigma-Aldrich
1-(Tert-butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-((4-bromo-7-fluoroisoindoline-2-carbonyl)oxy)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Synonim(y):
Związek X4 z biblioteki informacyjnej chemii halogenków arylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24BrFN2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
mp
157.61 °C
Zastosowanie
Ten produkt jest związkiem informacyjnym X4 z biblioteki informacyjnej chemii halogenków arylu opracowanej przez chemików z Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA, która zawiera 18 cząsteczek podobnych do leków, reprezentatywnych dla tych spotykanych w złożonej syntezie. Sprawdzając nową reakcję pod kątem biblioteki informatorów, chemicy mogą bezpośrednio porównywać i analizować sukcesy i niedociągnięcia reakcji w różnych metodach i różnych zespołach badawczych. Może to być również wykorzystane do ułatwienia głębszego rozwoju metody pod kątem wydajności lub użyteczności.
Przestroga
Nie w pełni przetestowane
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas J Greshock et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(44), 13714-13718 (2016-10-22)
The reactivity of a representative set of 17 organozinc pivalates with 18 polyfunctional druglike electrophiles (informers) in Negishi cross-coupling reactions was evaluated by high-throughput experimentation protocols. The high-fidelity scaleup of successful reactions in parallel enabled the isolation of sufficient material
Peter S Kutchukian et al.
Chemical science, 7(4), 2604-2613 (2016-04-21)
Major new advances in synthetic chemistry methods are typically reported using simple, non-standardized reaction substrates, and reaction failures are rarely documented. This makes the evaluation and choice of a synthetic method difficult. We report a standardized complex molecule diagnostic approach