820472
Probumin® Bovine Serum Albumin Biotech Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, cell culture | mammalian, Binding, transport studies
Synonim(y):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Polecane produkty
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Biotech Grade, pkg of 10 g
pochodzenie biologiczne
bovine serum
Poziom jakości
Próba
≥98% (purity)
Postać
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
~66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pkg of 10 g
producent / nazwa handlowa
Probumin®
pochodzenie
USA origin
Esterified fatty acids content
0-1.0 (mg/g)
Total lipids content
0-2.0 (mg/g)
free fatty acid content content
0-0.2 (mg/g)
metody
cell culture | mammalian: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
zanieczyszczenia
Tested for IgG
strata
≤5%
pH
6.8-7.2
ślady anionów
chloride (Cl-): 0-6.0 mg/g
ślady kationów
Na: 0-10 mg/g
obecność zanieczyszczeń
Endotoxin 0 - 2.0 EU/mg
Tested for mycoplasma
Opis ogólny
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3