Merck
850374P
Avanti
18:1 (Δ6-Cis) PC
1,2-dipetroselenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1,2-dipetroselinoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(18:1(6Z)/18:1(6Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H84NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (850374P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850374P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850374P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC/C=C\CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCC/C=C\CCCCCCCCCCC)=O)=O
Klucz InChI
KLJBLQFSKZACGJ-MMKOEKFTSA-N
Opis ogólny
18:1 (Δ6-Cis) PC (1,2-dipetroselenoilo-sn-glicero-3-fosfocholina), pochodna lipidowa składa się ze szkieletu fosfocholiny. Ma dwa 18-węglowe łańcuchy kwasów tłuszczowych, z których każdy ma jedno podwójne wiązanie cis przy 6. węglu.
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
18:1 (Δ6-Cis) PC (1,2-dipetroselenoilo-sn-glicero-3-fosfocholina):
  • do generowania wzorców sn-1 C18:1(Δ6-cis)- lizofosfatydylocholiny (LPC) i sn-1 C18:1(Δ9-cis)-LPC do charakteryzacji strukturalnej gatunków lizofosfatydylocholiny (LPC) metodą tandemowej elektrosprayowej jonizacji-linear ion trap-mass spectrometry (ESI-LIT-MS)
  • badanie wpływu na aktywność α-sekretazy w błonach SH-SY5Y
  • w liposomie w celu zbadania wpływu długości łańcucha acylowego i nasycenia wiązań na tworzenie porów
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholiny (PC) pomagają obniżyć poziom lipidów i cholesterolu we krwi.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850374P-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850374P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Felipe Gazos-Lopes et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(8), e3077-e3077 (2014-08-08)
Trypanosoma cruzi is the causative agent of the life-threatening Chagas disease, in which increased platelet aggregation related to myocarditis is observed. Platelet-activating factor (PAF) is a potent intercellular lipid mediator and second messenger that exerts its activity through a PAF-specific
Marcus O W Grimm et al.
International journal of molecular sciences, 14(3), 5879-5898 (2013-03-15)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by extracellular accumulation of amyloid-β peptide (Aβ), generated by proteolytic processing of the amyloid precursor protein (APP) by β- and γ-secretase. Aβ generation is inhibited when the initial ectodomain shedding is caused by α-secretase, cleaving