Merck
870226P
Avanti
16:0-succinoyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-sukcynoilo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H54NO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
595.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 10 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Klucz InChI
GEUVQGBCEQLWKK-RUZDIDTESA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870226P-1mg
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870226P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)