Kluczowe dokumenty
870611P
Avanti
POBPC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-(4'-okso-butanoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H54NO9P
Masa cząsteczkowa:
579.70
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870611P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)