Merck
870128P
Avanti
16:0 DBCO PE
Avanti Research - A Croda Brand 870128P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-dibenzocyklooktylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H90N3O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
996.30
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (870128P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870128P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Klucz InChI
VMNQBMCGXSXSJG-GLOFXQGCSA-N
Opis ogólny
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-dibenzocyklooktylu(16:0 DBCO PE) jest lipidem zmodyfikowanym grupą czołową zawierającą dibenzocyklooktynę (DBCO). Jest to szeroko stosowany odczynnik w chemii typu click.
Zastosowanie
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-dibenzocyklooktylu(16:0 DBCO PE lub DPPE-DBCO) została wykorzystana do przygotowania dwuwarstw lipidowych prezentujących DBCO. Został on również wykorzystany do przygotowania klikalnych kubosomów do celowania w leki bez przeciwciał i zastosowań obrazowania.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870128P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
870128P-25MG4061835192076