Merck
860378P
Avanti
18:1 propargyl PC
powder
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-propynyl)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H84NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
810.13
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(CC#C)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial 860378P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3