Kluczowe dokumenty
57184
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 60mL SPE Tube, pk of 32
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
opis
for SPE Tube
Poziom jakości
opakowanie
pk of 32
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
wielkość porów
20 μm
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 60mL SPE Tube
Opis ogólny
Fryty są kluczowymi elementami projektu systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej i działają jako filtr wgłębny do jednoczesnego fizycznego usuwania małych cząsteczek. Fryty są dostępne w różnych wersjach materiałowych. Fryty o średniej porowatości 20 μm są używane do krystalicznych osadów i zastosowań ekstrakcyjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)