72986
Micro particles based on polystyrene
size: 10 μm
Synonim(y):
Latex beads from PS
Poziom jakości
Postać
aqueous suspension
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked
stężenie
10% (solids)
wielkość cząstki
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
gęstość
1.05 g/cm3
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?