84135
Micro particles based on polystyrene
analytical standard, size: 30 μm
Synonim(y):
Polystyrene latex particles (30 μm), Polystyrene microbeads (30 μm), Polystyrene microspheres (30 μm), Polystyrene microparticles (30 μm), Latex beads from PS
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Formularz
aqueous suspension
particles
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked
stężenie
10% (solids)
wielkość cząstki
30 μm std dev <0.4 μm, coeff var <1%
gęstość
1.05 g/cm3
Zastosowanie
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used to:
- investigate the impact of polystyrene microplastics on marine biota and organic matter
- study optical confinement in optofluidic laser measurements
Cechy i korzyści
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 and 10 mL pack sizes as neat samples
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?