Kluczowe dokumenty
74964
Supelco
Micro particles based on polystyrene
analytical standard, size: 15 μm
Synonim(y):
Cząstki lateksu polistyrenowego (15 μm), mikrokulki polistyrenowe (15 μm), mikrosfery polistyrenowe (15 μm), mikrocząstki polistyrenowe (15 μm)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Formularz
aqueous suspension
particles
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked
stężenie
10% (solids)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
wielkość cząstki
15 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
gęstość
1.05 g/cm3
Zastosowanie
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ten oparty na polistyrenie wzorzec wielkości mikrocząstek (rozmiar: 15 μm) jest idealny do profilowania rozkładu wielkości cząstek (PSD) badanych próbek.
Zastosowanie
Służy do standaryzacji i monitorowania analizatorów wielkości cząstek i urządzeń do skanowania powierzchni.
Służy również do:
  • standaryzacji pomiarów przepływu pomp stosowanych w urządzeniach typu lab-on-a-chip i point of care
  • charakteryzowania dokładności zliczania i pomiarów wielkości impedancyjnych układów mikroprzepływowych
  • optymalizacji przygotowania próbek do spektrometrii mas jonów wtórnych w funkcji czasu przelotu (ToF-SIMS) w oparciu o analizę zależną od wielkości.
  • Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Cechy i korzyści
  • nadaje się do rutynowych kontroli kalibracji przyrządów, testowania i korekt
  • dostępne w opakowaniach 5 ml i 10 ml jako czyste próbki
Komentarz do analizy
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jacob L Binsley et al.
Lab on a chip, 20(22), 4285-4295 (2020-10-24)
We show how an asymmetric elasto-magnetic system provides a novel integrated pumping solution for lab-on-a-chip and point of care devices. This monolithic pumping solution, inspired by Purcell's 3-link swimmer, is integrated within a simple microfluidic device, bypassing the requirement of
Microfluidic devices powered by integrated elasto-magnetic pumps
Binsley JL, et al.
Lab on a chip, 20(22), 4285-4295 (2020)
Johannes Baumgart et al.
The Journal of cell biology, 218(12), 3977-3985 (2019-10-23)
During mitosis, the centrosome expands its capacity to nucleate microtubules. Understanding the mechanisms of centrosomal microtubule nucleation is, however, constrained by a lack of knowledge of the amount of soluble and polymeric tubulin at mitotic centrosomes. Here we combined light