56102
Frit for Omnifit® Column Endpiece
polyethylene, for use with 10 mm Bore Columns, pore size 25 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Omnifit 6141
metody
LPLC: suitable
wielkość porów
25 μm
kompatybilność
for use with 10 mm Bore Columns
Opis ogólny
Końcówki są wyposażone w porowate fryty. Mogą być one wykonane ze spiekanego metalu, szkła lub tworzywa sztucznego. Średnica porów i struktura powierzchni fryt powinny być zoptymalizowane tak, aby uniknąć zatykania i zapobiec ścieraniu cząstek chromatograficznych. Fryty są wykonane w taki sposób, że można je łatwo wymieniać. Fryty mogą być również używane do utrzymywania materiału wypełniającego na miejscu.
Zastosowanie
Fryty polietylenowe mogą być używane z kolumnami szklanymi do przeprowadzania eksperymentów filtracyjnych z zawiesinami bakteryjnymi. Fryty PTFE mogą być również używane do chromatografii preparatywnej i ekstrakcji do fazy stałej dla kolumn borokrzemianowych.
Informacje prawne
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Subperiosteal osteoid osteoma of the distal phalanx of the fourth toe.
M L LaCroix et al.
Orthopedics, 24(7), 695-696 (2001-08-02)
L A Colón et al.
Journal of chromatography. A, 887(1-2), 43-53 (2000-08-29)
Considering the current interest in capillary electrochromatography (CEC), performed in packed columns, we present the different methods used to pack capillary columns for use in CEC. General considerations on column packing are given and the column fabrication process is discussed
Population heterogeneity affects transport of bacteria through sand columns at low flow rates.
Simoni, Stefano F., et al.
Environmental Science & Technology, 32, 2100-2105 (1998)
Improvements to the pretreatment of bone at Oxford.
Ramsey, C. Bronk, et al.
Radiocarbon, 46, 155-164 (2004)
Jan-Christer Janson
Protein Purification: Principles, High Resolution Methods, and Applications, 19-19 (2012)