SYNP130100M
Synthware™ peptide synthesis vessel with fritted disc and T-bore PTFE stopcock
100 mL, porosity: medium, GL 25
Synonim(y):
Synthware P130100M, naczynie do syntezy peptydów w fazie stałej
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware P130100M
pojemność
100 mL
100 mL
dopasowywanie
GL 25
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z karbowaną tarczą o grubej lub średniej porowatości do podtrzymywania żywicy. Górna część zbiornika ma gwint GL i zakrętkę wyłożoną PTFE. Korek PTFE ma otwór o średnicy 2 mm i ramię o średnicy zewnętrznej 8 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNP130100M-1EA | 4061832197593 |