Kluczowe dokumenty
SYNP140025M
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc, T-bore PTFE stopcock and vacuum take-off
25 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
Synonim(y):
Synthware P1400125M, Naczynie do syntezy peptydów w fazie stałej
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware P140025M
pojemność
25 mL
25 mL
dopasowywanie
GL 25
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Złącze o średnicy zewnętrznej 8 mm jest uszczelnione na wewnętrznym złączu w celu podłączenia do gazu wewnętrznego. Z tarczą o grubej lub średniej porowatości do podtrzymywania żywicy. Górna część zbiornika ma gwint GL i zakrętkę wyłożoną PTFE. Korek PTFE ma otwór 2 mm i ramię o średnicy zewnętrznej 8 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNP140025M-1EA4061832187860