SYNP120025M
Synthware™ peptide synthesis vessel with fritted disc and PTFE stopcock
25 mL, disc O.D. 20 mm, porosity: medium, GL 25
Synonim(y):
Synthware P120025M, Naczynie do syntezy peptydów w fazie stałej
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware P120025M
pojemność
25 mL
25 mL
śr. zewn. dysku
20 mm
dopasowywanie
GL 25
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z karbowaną tarczą o grubej lub średniej porowatości do podtrzymywania żywicy. Górna część zbiornika ma gwint GL i zakrętkę wyłożoną PTFE. Korek PTFE ma otwór o średnicy 2 mm i ramię o średnicy zewnętrznej 8 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)