Kluczowe dokumenty
SYNP120050C
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc and PTFE stopcock
50 mL, disc O.D. 20 mm, porosity: coarse, GL 25
Synonim(y):
Synthware P120050C, Solid phase peptide synthesis vessel
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware P120050C
pojemność
50 mL
50 mL
śr. zewn. dysku
20 mm
dopasowywanie
GL 25
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)