Kluczowe dokumenty
86407
Sigma-Aldrich
TentaGel S RAM
extent of labeling: ~0.24 mmol/g loading
Synonim(y):
N-Fmoc-4′-[poly(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2,4-dimethoxybenzhydrylamine polymer-bound, Poly(oxyethylene)-RAM polymer-bound
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
TentaGel
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~0.24 mmol/g loading
wielkość cząstki
~90 μm
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
2420 S RAM to żywica chroniona Fmoc i modyfikowana łącznikiem amidowym Rink, odpowiednia do syntezy peptydów w fazie stałej.
Zastosowanie
2420 S RAM jest stosowany w syntezie eterów arylowych w fazie stałej w reakcji Mitsunobu. Dodatkowo, może być stosowany w reakcji sprzęgania Suzuki kwasów organoboronowych z jodo- i bromopodstawionym kwasem benzoesowym.
Informacje prawne
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A broad variety of 4-((2,4-dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl)phenoxyalkyl functionalized supports have been developed for the synthesis of peptide carboxamides.