8.51001
FMOC-RINK LINKER
p-[(R,S)-α-[1-(9H-Fluoren-9-yl)-methoxyformamido]- 2,4-dimethoxybenzyl]- phenoxyacetic acid Novabiochem®
Synonim(y):
FMOC-RINK LINKER, p-{(R,S)-α-[1-(9H-Fluoren-9-yl)-methoxyformamido]-2,4-dimethoxybenzyl}-phenoxyacetic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
170-185 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C(c5c(cc(cc5)OC)OC)c4ccc(cc4)OCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C32H29NO7/c1-37-22-15-16-27(29(17-22)38-2)31(20-11-13-21(14-12-20)39-19-30(34)35)33-32(36)40-18-28-25-9-5-3-7-23(25)24-8-4-6-10-26(24)28/h3-17,28,31H,18-19H2,1-2H3,(H,33,36)(H,34,35)
Klucz InChI
UPMGJEMWPQOACJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Referencje literaturowe
[1] M. S. Bernatowicz, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 4645.
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3