Merck
86359
Sigma-Aldrich
TentaGel S-NH2
extent of labeling: 0.20-0.35 mmol/g N loading
Synonim(y):
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
TentaGel
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.20-0.35 mmol/g N loading
wielkość cząstki
110-150 μm
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
TentaGel S-NH2 can be used:
  • As a support in the synthesis of L-Leu based peptides and oligomers, which are used as catalysts in Julia-Colonna epoxidation of chalcones.
  • In the synthesis of 1,3-dialkyl quinazoline-2,4-diones.
  • To synthesize N-substituted amidinoaryloxypyridine analogs as potent factor Xa inhibitors.
Informacje prawne
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Highly enantioselective enone epoxidation catalyzed by short solid phase-bound peptides: dominant role of peptide helicity
Berkessel A, et al.
Organic Letters, 3(24), 3839-3842 (2001)