ABE1318
Anty-SMARCD2 (BAF60B)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily D member 2, 60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit B, BRG1-associated factor 60B, BAF60B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCD2(6603)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło SMARCD2 (BAF60B) w liniach komórkowych HeLa, A431, HUVEC i NIH/3T3.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SMARCD2 (BAF60B) w ludzkiej korze mózgowej, ludzkich jądrach i ludzkich skrawkach tkanek raka jajnika.
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SMARCD2 (BAF60B) in 10 µg of Jurkat cell nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1