Kluczowe dokumenty
Z137278
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6954-82
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Three-neck, vertical. 24/40 joints. One threaded side-arm with bushing and O-ring, except 500 mL size which has angled side necks.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)