Kluczowe dokumenty
Do-11-10
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85082301, mouse unknown/unspecified, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse unknown/unspecified
opakowanie
tube of 5 μg 85082301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85082301-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Komórki T myszy BALB/c (H-2d) x Mysz AKR Thyoma, BW5147
Opis linii komórkowej
Do-11-11 został wytworzony przez fuzję blastów komórek T BALB/c ograniczonych do regionu antygenu I (H-2d) z tyreomą AKR BW5147. Ta hybrydoma mysich limfocytów T pomocniczych jest specyficzna dla albuminy jaja kurzego (cOva) ograniczonej do I-Ad i reaguje krzyżowo z przeciwciałem cOva I-. Hybryda może być stymulowana do wydzielania interleukiny 2 (IL-2) lub do działania jako swoista antygenowo komórka T pomocnicza. Ekspresja IL-2 może zostać utracona przez długotrwałą hodowlę w wysokiej gęstości.
pożywka hodowlana
DMEM lub RPMI 1640 + 2 mM Glutamina + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowlę w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C. Komórki nie powinny być hodowane w wysokiej gęstości; należy unikać długotrwałej hodowli, ponieważ może to prowadzić do zmiany receptorów komórkowych.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)