Key Documents
BR72376
BRAND® bucket, PP
volume 12 L, H 300 mm
Synonim(y):
Buckets, Containers
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 72376
Wysokość
300 mm
pojemność
12 L
12000 mL
Opis ogólny
Without lid and with spout and reinforced rim and handle.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)