BR705710
BRAND® PD-Tips II
volume 5 mL, non-sterile, bulk, polypropylene cylinder, high-density polyethylene piston, type encoded
Synonim(y):
końcówki do pipet, końcówki strzykawek
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene piston
polypropylene cylinder
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
includes adapter: no
producent / nazwa handlowa
BRAND 705710
pojemność
5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dzięki opatentowanemu kodowaniu rozmiaru, końcówki 1364 touch i 1364 electronic firmy BRAND automatycznie wykrywają objętość końcówki. Końcówki są również kompatybilne ze wszystkimi innymi instrumentami z rodziny 1364 oraz z pipetami powtarzalnymi innych producentów.
Zasada wyporu umożliwia precyzyjną pracę nawet z lepkimi mediami lub mediami o wysokim ciśnieniu pary. Dzięki szczelnie zamkniętym tłokom, PD-Tips // skutecznie chronią stepper przed aerozolami. Zapobiega to zanieczyszczeniu i zapewnia długą żywotność urządzenia.
W skrócie
- Objętości od 0,1 ml do 50 ml
- Kompatybilność z różnymi pipetami powtarzalnymi
- Jakość pomieszczeń czystych
- Dostępne w jakości 1179 (wolne od DNA, RNazy, endotoksyn i ATP)
- Zgodność z wymaganiami normy ISO 8655
- Dostarczane z certyfikatem partii
- -Wyprodukowane z wysokiej jakości surowców (cylinder: PP / tłok: PE-HD, 0,1 ml: LCP)
- W zestawie adapter dla rozmiarów 25 ml i 50 ml
- Końcówki PD-Tips // nie mogą być sterylizowane w autoklawie; adaptery dla rozmiarów 25 ml i 50 ml mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121°C.
Cechy i korzyści
- Dozuj z łatwością - nawet krytyczne nośniki
- Oszczędność czasu dzięki automatycznemu wykrywaniu rozmiaru
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)