Linia komórkowa czerniaka B16 4A5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94042254, mouse skin, Fibroblast-like, Mouse melanoma, producing melanin
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse skin
opakowanie
tube of 5 μg 94042254-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94042254-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Melanin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Czerniak myszy, wytwarzający melaninę
Opis linii komórkowej
Pochodzi z czerniaka skóry myszy szczepu C57BL/6, wykazującego cechy podobne do fibroblastów, który wytwarza melaninę. Komórki mogą utracić zdolność do wytwarzania pigmentacji w długotrwałej hodowli.
Zastosowanie
Linia komórkowa czerniaka B16 4A5 została wykorzystana do badania właściwości spektralnych i biologicznych kompleksów mezoporfiryny miedzi (II). Została ona również wykorzystana do oceny cytotoksyczności JaZ-30, inhibitora metaloproteinazy macierzy-2 (MMP-2).
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:3, tj. wysiać 4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)