106-05A
Human Dermal Fibroblasts: HDF, adult
Synonim(y):
HDF cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
Fibroblast
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dermal Fibroblasts are responsible for producing the extracellular matrix forming the connective tissue of the skin, and play a crucial role during wound healing. HDF provide an excellent model system to study many aspects of cell physiology, and have been utilized in dozens of research publications, particularly those related to skin biology and reprogramming/induced pluripotency studies. HDF were used to create, along with human synovyocytes, induced pluripotent stem cells (iPSC) by using the now classic “Yamanaka cocktail” of Oct3/4, Sox2, Klf4, and c-Myc, the discovery for which Dr. Shinya Yamanaka was awarded the Nobel Prize in 2012 (Takanashi, 2007; 2009), and to characterize iPSC general properties, miRNA expression profiles and differentiation potential (Hayashi, 2010; Ohta, 2011; Koyanagi-Aoi, 2013; Noguchi, 20130; Razak, 2013; Sakurai, 2013; Tanaka, 2013; Yanagida, 2013)
Pochodzenie linii komórkowej
Zastosowanie
Komponenty
Uwaga dotycząca przygotowania
- Primary culture, >500,000 cells in Fibroblast Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO.
- Can be cultured at least 16 doublings.
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Storage - Preparation for Culturing - Culturing HDF - Subculturing HDF
Niniejszy protokół zawiera: Przechowywanie - Przygotowanie do hodowli - Hodowla HDF - Podhodowla HDF