C-12350
Normal Human Dermal Fibroblasts (NHDF)
Juvenile foreskin, 500,000 proliferating cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human foreskin (juvenile dermis)
opakowanie
pkg of 500,000 cells
morfologia
(fibroblast)
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Pochodzenie linii komórkowej
Zastosowanie
Jakość
Ostrzeżenie
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Polecane produkty
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Pierwotne ludzkie fibroblasty i pożywka wzrostowa do hodowli in vitro młodych i dorosłych fibroblastów. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywki i stosowania produktu.