Kluczowe dokumenty
26 CB1
89072101, baboon blood, Lymphoblast
Synonim(y):
CB1, 26
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
26 CB1, from baboon blood, 89072101, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
pochodzenie biologiczne
baboon blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
receptory
Not specified
Pochodzenie linii komórkowej
Limfoblast pawiana
Opis linii komórkowej
Nieprodukująca limfoblastoidalna linia komórkowa, o której wiadomo, że przenosi Herpesvirus papio. Komórki te wykazują antygen jądrowy podobny do antygenu jądrowego wirusa Epsteina-Barr i cechy charakterystyczne dla komórek B (rozety EAC), ale nie wytwarzają wykrywalnych Ig.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883)+ 2 mM L-Glutamina (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w temperaturze od 100 000 do 1 000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)