Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa A375
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88113005, human skin, Epithelial
Synonim(y):
Komórki A-375, Komórki A375-MEL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human skin
opis
Human malignant melanoma
opakowanie
tube of 5 μg 88113005-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88113005-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. = 62 (hypotriploid) 9 marker chromosomes. Normal N2, N6 and N22 present.
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki czerniak złośliwy
Opis linii komórkowej
Pochodzi od 54-letniej kobiety z czerniakiem złośliwym. Linia komórkowa wytwarza szybko rosnące czerniaki amelanotyczne u myszy NIH Swiss poddanych działaniu surowicy antytymocytarnej.
Zastosowanie
Linia komórkowa A375 została wykorzystana do uzyskania czynników parakrynnych do przedłużonej hodowli mezenchymalnych komórek zrębowych (MSC). Została również wykorzystana do badania aktywności onkolitycznej peptydu LTX-315.
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 15% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:8, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)