Kluczowe dokumenty
SMB00315
Rosarin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Rosarin, (2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl 6-O-a-L-arabinofuranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant (Rhodiola rosea)
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-9-12-14(22)17(25)20(29-12)28-10-13-15(23)16(24)18(26)19(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
Klucz InChI
IEBFEMIXXHIISM-YZOUKVLTSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)