60895
Gum rosin
natural resin
Synonim(y):
Colophony, Rosin, gum
Formularz
solid
liczba kwasowa
150‑170
rozpuszczalność
chloroform: 0.1 g/mL, clear, slightly yellow to deep yellow
ciąg SMILES
OC(=O)[C@]1([C@H]2[C@@]([C@H]3CCC(=CC3=CC2)C(C)C)(CCC1)C)C
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
Klucz InChI
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- for the preparation of testosome patches
- to study its influence on the physical stability of concentrated oil in water emulsions
- for the preparation of rosin nanoparticles containing hydrocortisone (HC)
Komentarz do analizy
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
370.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
188 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?