Kluczowe dokumenty
00010
Abietic acid
technical, ~75% (GC)
Synonim(y):
Abietate, Kwas 7,13-abietadien-18-octowy, Kwas L-asparaginowy, Kwas kalafoniowy, Kwas sylwinowy, kwas sylimonowy
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
~75% (GC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −85±10°, c = 1% in ethanol
mp
139-142 °C (lit.)
150-165 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
Klucz InChI
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
informacje o genach
human ... TNF(7124)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Epoksydów i petrochemicznych środków utwardzających.
- Pochodnych kwasu dehydroabietynowego jako potencjalnych środków przeciwnowotworowych, przeciwgrzybiczych i przeciwwirusowych.
Może być również stosowany jako materiał wyjściowy w całkowitej syntezie:
- (-)-triptonidu i (-)-triptolidu jako silnych środków przeciwnowotworowych i immunosupresyjnych
- chinonu (-)-12-deoksyroyleanonu jako środka przeciwleiszmaniowego
- katechol pochodzący z kwasu abietynowego (11,12-dihydroksyabietan-8,11,13-trien-18-oinian metylu, MDTO) jako potencjalny środek przeciwutleniający
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?