Kluczowe dokumenty
105198
(+)-Dehydroabietylamine
technical grade, 60%
Synonim(y):
1,4a-Dimethyl-7-isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1-phenanthrenemethylamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]20/D +56.1°, c = 2.4 in pyridine
skład
high molecular weight primary amines, 90%
stężenie
60%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCc3cc(ccc3[C@@]1(C)CCC[C@@]2(C)CN)C(C)C
InChI
1S/C20H31N/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h6,8,12,14,18H,5,7,9-11,13,21H2,1-4H3/t18-,19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
JVVXZOOGOGPDRZ-SLFFLAALSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.