Merck
71530
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate
≥98.0% (RT)
Synonim(y):
Rongalite, Sodium formaldehydesulfoxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3NaO3S · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (RT)
Formularz
powder
pH
9.5-10.5
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
sulfinic acid
ciąg SMILES
OCS(O[Na])=O.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
Klucz InChI
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate is a versatile reagent that can be used for a wide range of organic transformations such as:
  • A SO2-2anion source for the preparation of sulfones and sultines.
  • Debromination of vicinal dibromoalkanes.
  • Reductive dehalogenation of aldehydes and ketones.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rongalite: a useful green reagent in organic synthesis.
Kotha S, et al.
Chemical Reviews, 112(3), 1650-1680 (2011)
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly