Kluczowe dokumenty
442305
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution
1.0 M in H2O
Synonim(y):
Copper(II)-ethylenediame complex
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
stężenie
1.0 M in H2O
gęstość
1.086 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Klucz InChI
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?