Merck
925071
Sigma-Aldrich
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution
Technipur®, 1.0 M in H2O
Synonim(y):
Copper(II)-ethylenediame complex
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in H2O
ciąg SMILES
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Klucz InChI
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Wodorotlenek bis(etylenodiaminy)miedzi(II) jest rozpuszczalnikiem stosowanym do pomiaru lepkości celulozy.
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conversion of various types of lignocellulosic biomass to fermentable sugars using kraft pulping and enzymatic hydrolysis.
Buzala K P, et al.
Wood Science and Technology, 51(4), 873-885 (2017)