Merck
52367
Supelco
Hexadecyltrimethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur
Synonim(y):
CTAB, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.45
Beilstein:
3598189
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.21
opis
cationic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
powder or crystals
jakość
LiChropur
masa cząsteczkowa
average mol wt 62,000
liczba agregacji
170
metody
ion pair chromatography: suitable
CMC
0.92
mp
248-251 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
λ
10 % in methanol
absorpcja UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
11
przydatność
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) is a quaternary ammonium salt containing one long hydrophobic alkyl chain called amphiphile. The hydrophobic ions interact forming discrete aggregates possessing a hydrophobic core and a polar surface, called micelles in polar solution.
Zastosowanie
CTAB was used in preparing buffer solutions prepared during the determination of organic acids in port wine capillary zone electrophoresis using indirect UV detection with 2,6-pyridinedicarboxylic acid.
Inne uwagi
Additive for ion-pair chromatography; Ion-pair reagent for TLC
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
471.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
244 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E. Kwong et al.
Journal of Chromatography A, 28, 563-563 (1990)
A. Junker-Buchheit et al.
J. Planar Chromatogr., 1, 214-214 (1988)
Hexadecyltrimethylammonium bromide.
Campanelli AR and Scaramuzza L.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 42 (10), 1380-1383 (1986)
Peter A. Williams, M.J. Hudson
Recent Developments in Ion Exchange, 88-88 (2012)
H. Siren et al.
Mikrochimica Acta, 2 (1-3), 77-77 (1989)