Kluczowe dokumenty
88103
Tetrapropylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
About This Item
Polecane produkty
opis
cationic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
crystals
jakość
LiChropur™
metody
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
absorpcja UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
przydatność
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
[Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)