Kluczowe dokumenty
241059
Tetraethylammonium bromide
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
TEAB, TEA bromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
crystals
zanieczyszczenia
1% triethylamine hydrobromide
pH
6.5 (100 g/L)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Tetraethylammonium bromide (TEAB) catalyzes the synthesis of thioesters by the oxidative coupling of aldehydes or alcohols with thiols or disulfides.
- It is used as a catalyst, along with o-iodoxybenzoic acid (IBX), in the oxidation of sulfides to sulfoxides and primary carboxamides to one-carbon dehomologated nitriles.
- TEAB can also be used as an organic template to synthesize zeolite beta.
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
361.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
183 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?