Kluczowe dokumenty
CRM608
Supelco
VOCs - Sandy Loam 1
pkg of 25 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 25 g
producent / nazwa handlowa
RTC CRM608-025
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matryca
soil
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
The following elements are not certified and are included for information only:
  • Acetonitrile
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Opis
    Acetone
    Acetonitrile
    Benzene
    Bromobenzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    2-Butanone
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroethane
    Chloroform
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Ethylbenzene
    2-Hexanone
    Cumene
    Bromomethane
    Chloromethane
    4-Methyl-2-pentanone
    tert-Butyl methyl ether
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichlorofluoromethane
    1,2,3-Trichloropropane
    Mesitylene
    Vinyl acetate
    Vinyl chloride
    o-Xylene
    Zobacz wszystko (46)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)