CRM143
BNAs - Sandy Loam 1
pkg of 50 g
Synonim(y):
Matryca piaskowa CRM, BNA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
RTC CRM143-050
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matryca
soil
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Analit
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)