klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
chips
flakes
stężenie
≥60% (by Na2S2O3, titration)
mp
52-54 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na]S.[H]O[H]
InChI
1S/Na.H2O.H2S/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
ZNKXTIAQRUWLRL-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- benzothiazole
- 4-methoxybenzothioamide
- 2-(4-methoxyphenyl)imidazoline
- 7-chloro-4′-methoxythioflavone
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?