157953
Sodium hydrosulfite
technical grade
Synonim(y):
Sodium hypodisulfite
About This Item
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
≥82.5% (iodometric)
Postać
powder
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ślady kationów
heavy metals: ≤0.002%
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Sodium hydrosulfite has been used as a fluorescent quenching agent in the encapsulation of polynucleotides via production of asymmetric nanoparticles. It has also be used in the form of buffer for the elution of probe labelled proteins involved in the indentification of cellular targets of covalent kinase inhibitors via mass spectrometry method (MS).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1