Key Documents
431648
Sodium sulfide nonahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Disodium sulfide nonahydrate, Sodium sulfide enneahydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: sodium
zanieczyszczenia
<100 ppm total metallic impurities
ślady anionów
SO32- and S2O32-: ≤0.1%
ślady kationów
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
Klucz InChI
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?