Próba
≥98.0%
Formularz
powder or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: sodium
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
Klucz InChI
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?