Merck
233714
Sigma-Aldrich
Sodium bisulfate monohydrate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Sodium hydrogen sulfate monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
NaHSO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
klasa czystości
reagent
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
moist crystals
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium bisulfate monohydrate can be used as a reagent for the oxidation of benzylic alcohols to aldehydes and ketones, diarylcarbazides to diaryl carbazones, 1,2-dihydroquinolines to quinoline derivatives, and 1,4-dihydropyridines to pyridine derivatives. It can also be used as a catalyst in the esterification of carboxylic acids and alcohols to synthesize esters. Additionally, it is an effective oxygen scavenger to inhibit corrosion.
Zastosowanie
  • Środek konserwujący i odkażający w mikrobiologii żywności: Monohydrat wodorosiarczanu sodu jest skutecznie stosowany jako środek konserwujący w soku jabłkowym i jako alternatywny środek odkażający do mycia pomidorów koktajlowych. Jego właściwości przeciwdrobnoustrojowe pomagają kontrolować patogeny, takie jak Listeria monocytogenes i Escherichia coli, zapewniając bezpieczeństwo żywności. To zastosowanie ma kluczowe znaczenie dla chemików zajmujących się mikrobiologią i bezpieczeństwem żywności, podkreślając rolę tego związku w utrzymaniu jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych (Chen et al., International Journal of Food Microbiology, 2022).
  • Jednoetapowa hydroliza do produkcji ksylooligosacharydów: Monohydrat wodorosiarczanu sodu jest stosowany w jednoetapowym procesie hydrolizy do wydajnej produkcji ksylooligosacharydów z topoli. Metoda ta zwiększa wydajność i czystość ksylooligosacharydów, które są cenne w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w dodatkach do żywności i farmaceutykach. Badania te podkreślają jej znaczenie w inicjatywach związanych z bioprzetwarzaniem i zieloną chemią (Liao et al., SSRN Electronic Journal, 2022).
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of 2, 4-D butylate with Sodium Bisulfate Catalyst [J].
Wang Y and Zhang W.
Chemical World, 3, 15-15 (2009)
Catalytic esterifications of carboxylic acids and alcohols by sodium bisulfate monohydrate [J].
Yiqun L.
Modern Chemical Industry, 4 (1999)
Christian A Lenz et al.
Frontiers in microbiology, 6, 652-652 (2015-07-21)
Cold-tolerant, neurotoxigenic, endospore forming Clostridium (C.) botulinum type E belongs to the non-proteolytic physiological C. botulinum group II, is primarily associated with aquatic environments, and presents a safety risk for seafood. High pressure thermal (HPT) processing exploiting the synergistic effect
Oxidation of 1, 2-dihydroquinolines under mild and heterogeneous conditions
Damavandi J, et al.
Synthetic Communications, 31, 3183-3187 (2001)
The role of protein extracts in the induction of disease in Acanthaster planci
Rivera-Posada J, et al.
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 429, 1-6 (2012)