Kluczowe dokumenty
161659
4-Bromoacetanilide
98%
Synonim(y):
N-Acetyl-4-bromoaniline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
165-169 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: moderately soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
cold water: insoluble
ethyl acetate: soluble
water: very slightly soluble (hot)
grupa funkcyjna
amide
bromo
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?