Kluczowe dokumenty
384089
Triphenyl(methanol-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)313COH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
163-165 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[13C](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H/i19+1
Klucz InChI
LZTRCELOJRDYMQ-QHPTYGIKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)