Merck
226998
Sigma-Aldrich
Bromocyclobutane
96%
Synonim(y):
Cyclobutyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.00
Beilstein:
1900415
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
gęstość
1.434 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrC1CCC1
InChI
1S/C4H7Br/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2
Klucz InChI
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi Liu et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(16), 5379-5385 (2006-04-21)
This study investigates the 234 nm photodissociation dynamics of cyclobutyl bromide using a two-dimensional photofragment velocity imaging technique. The spin-orbit ground- and excited-state Br(2P) atoms are state-selectively detected via [2+1] resonance enhanced multiphoton ionization (REMPI), whereas the cyclobutyl radicals are
Zhen Li et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(20), 6169-6173 (2005-09-30)
A class of 3,5-diphenyl-1,2,4-oxadiazole based compounds have been identified as potent sphingosine-1-phosphate-1 (S1P1) receptor agonists with minimal affinity for the S1P2 and S1P3 receptor subtypes. Analogue 26 (S1P1 IC50 = 0.6 nM) has an excellent pharmacokinetics profile in the rat
Tao Guo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(16), 3696-3700 (2005-06-28)
An encoded combinatorial library based on aryl and biaryl piperidine scaffolds was designed and synthesized. Screening of this library resulted in the discovery of high-nanomolar biaryl piperidine-based MCH1 receptor antagonists. Follow-up optimization using a parallel synthesis provided potent, single digit
Global Trade Item Number
SKUGTIN
226998-250MG
226998-5G4061837595073
226998-1G4061837595066