Merck
251194
Sigma-Aldrich
1-Fluoropentane
98%
Synonim(y):
Amyl fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.36 (lit.)
bp
62-63 °C (lit.)
gęstość
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
fluoro
ciąg SMILES
CCCCCF
InChI
1S/C5H11F/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
OEPRBXUJOQLYID-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Podwójna luminescencja 4-N,N-dimetyloaminobenzonitrylu została zaobserwowana w 1-fluoropentanie.
Zastosowanie
1-Fluoropentan został wykorzystany do syntezy 6-F-B10H13 i 6-Cl-B10H13 (halodekaboranów).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
K R Harikumar et al.
Nature chemistry, 1(9), 716-721 (2010-12-03)
The controlled imprinting of surfaces with specified patterns is important in the development of nanoscale devices. Previously, such patterns were created using self-assembled physisorbed adsorbate molecules that can be stabilized on the surface by subsequent chemical bonding. Here we show
C F Nhachi et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 26(8), 705-713 (1988-08-01)
Phenobarbitone pretreatment potentiated hepatocyte lesions in male rats 24 hr after treatment with 1-fluoropentane (3.5 mg/kg body weight) and 1-fluorohexane (0.17 mg/kg body weight). Serum levels of the enzymes ornithine carbamyltransferase, glutamic-pyruvic transaminase and gamma-glutamyltranspeptidase were significantly elevated by the
William C Ewing et al.
Inorganic chemistry, 47(19), 8580-8582 (2008-08-30)
The high-yield syntheses of 6-X-B 10H 13 [X = Cl (88%), Br (96%), I (84%)] resulted from the cage-opening reactions of the (NH 4 (+)) 2B 10H 10 (2-) salt with ionic-liquid-based superacidic hydrogen halides, while both the previously unknown
The role of the solvent in the dual luminescence of 4-N, N-dimethylaminobenzonitrile.
Suppan P.
Chemical Physics Letters, 128(2), 160-161 (1986)